Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Lieferant: PanReac AppliChem
A0972.1000 A0972.5000PE
A0972.1000EA 37.2 EUR
A0972.1000 A0972.5000PE
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
10X konzentrierte Lösung aus 0,89 M Tris, 0,89 M Borsäure und 0,02 M EDTA-Na2, pH 8,3 ±0,2.
CT = Cubitainer®