Transfection reagent, TransIT®-LT1
Lieferant: MIRUS
MIR2300
MIR2304
MIR2306
731-0027EA
803
EUR
731-0027
731-0026
731-0029
Transfection reagent, TransIT®-LT1
Transfektionsreagenzien
Das universelle ready-to-use TransIT®-LT1 Transfektions-Reagenz basierend auf Histon-Polyamin besticht durch höchste Transfektionseffizienz, niedrigeste Zelltoxizität und kann an einem breiten Spektrum von Zellen und auch in serumhaltigen Medium angewendet werden. Zelllinienspezifische Reagenzien, Reagenzien für RNA und Elektroporationslösungen auf Anfrage.