qPCR-Mischungen, ABsolute Blue™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-4136/B AB-4137/A AB-4138/B AB-4139/A AB-4318/B AB-4319/A AB-4322/B AB-4323/A AB-4162/B AB-4163/A AB-4166/B AB-4167/A
733-0943EA 2270 EUR
733-0943 733-0944 733-0949 733-0950 733-0973 733-0974 733-0979 733-0980 733-0955 733-0956 733-0961 733-0962
qPCR-Mischungen, ABsolute Blue™
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
ABsolute Blue™ Mastermix verfügt über einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt. Somit kann die Dispension des Mastermix schnell und einfach festgestellt werden. Zu den Anwendungsbereichen zählen Genexpression, siRNA-Validierung, SNP-Typisierung and -Genotypisierung.
  • Specially formulated to achieve ultimate sensitivity and reproducible qPCR data across all qPCR platforms
  • All mixes contain Thermo-Start® hot start Taq polymerase for increased sensitivity, and dTTP for increased reaction efficiency
  • Easy to identify mis-aliquoted or skipped wells, particularly when white opaque plates or tubes are used
Storage: Store below 0 °C, preferably at −20 °C, in a constant temperature freezer.