qRT-PCR Sets, Verso™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-4100/A AB-4100/C AB-4101/A AB-4101/C AB-4102/A AB-4102/C AB-4104/A AB-4104/C AB-4105/A AB-4105/C AB-4106/A AB-4106/C
733-1112EA 864 EUR
733-1112 733-1114 733-1117 733-1119 733-1122 733-1124 733-1127 733-1129 733-1132 733-1134 733-1137 733-1139
qRT-PCR Sets, Verso™
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Das Verso™ qRT-PCR System verbindet das Verso™ RT Enzym mit dem ABsolute™ Blue qPCR Master Mix, um maximale Anwendungsfreundlichkeit und Vielseitigkeit zu erreichen. Das System ist im ein- oder zweistufigen Format sowie in verschiedenen Verpackungsgrößen für alle Anwendungs- und Durchsatzanforderungen erhältlich.
  • Die Kombination aus dem Verso™ Enzym und der Thermo-Start™ Taq Polymerase liefert Ergebnisse mit optimaler Sensitivität aus RNA-Templates mit wenigen Exemplaren
  • Der inerte blaue Farbstoff vereinfacht die Visualisierung der qRT-PCR-Reaktion
  • Nach der cDNA-Synthese ist keine RNase-H-Aufschließung erforderlich, wodurch das Reaktionsprotokoll optimiert wird
  • Der RT-Enhancer führt durch die entfallende DNase-Aufreinigung der Proben zu einer Zeitersparnis
  • Zur Optimierung bestimmter RNA-Templates stehen mehrere Primer-Optionen zur Auswahl