ABsolute™ qPCR Low ROX Mischungen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-1318/B AB-1319/A AB-1322/B AB-1323/A
733-0384EA 2195 EUR
733-0384 733-0385 733-0392 733-0393
ABsolute™ qPCR Low ROX Mischungen
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Die ABsolute™ qPCR Low ROX Mischungen sind für die Verwendung mit Echtzeitinstrumenten wie dem ABI 7500 optimiert, die langwellige Farbstoffe mit höherer Empfindlichkeit erkennen können. Der geringere ROX-Gehalt erlaubt eine Normalisierung über die gesamte Platte und stellt gleichzeitig die Empfindlichkeit des Assays sicher. Die Mischungen enthalten alle Komponenten, die für eine quantitative PCR benötigt werden, mit Ausnahme von Template und Primern/Fühlern. Die 2x-qPCR-Mischung enthält einen proprietären Reaktionspuffer, der für eine hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit sorgt.
  • Enthält das Hot-Start-Enzym Thermo-Start® DNA-Polymerase für höhere Spezifität sowie einen optimierten Puffer für maximale Empfindlichkeit
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit - alle Chargen werden einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen, um chargen- und assayübergreifende Konsistenz sicherzustellen
  • Optimierter Puffer, eigens ausgelegt für Echtzeitinstrumente, die langwellige Farbstoffe mit höherer Empfindlichkeit erkennen können