Zentrifugenröhrchen, konisch, NUNC™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
339650 339651 339653 339652 376814
525-0492EA 268 EUR
525-0492 525-0493 525-0495 525-0494 525-0915
Zentrifugenröhrchen, konisch, NUNC™
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, konischer Boden, graduiert, steril, autoklavierbar mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Auslaufsicher zum Schutz der Proben
  • USP Klasse VI, nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und frei von RNase/DNase
  • Wiederverwertbares Kunststoffrack reduziert Abfall und minimiert das Risiko von Kontamination und Partikeln
It provides open, easy access for pipetting, decanting, and removal of the pellet following centrifugation.
Standards: USP Class VI.
Verpackung: Tubes are packaged 40 per case.