Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, uvex Whisper+
Lieferant: UVEX
2111.212 2111.238
111-1572EA 128 EUR
111-1572 UVEX2111.238
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, uvex Whisper+
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Diese Gehörschutzstöpsel verfügen über eine glatte und schmutzabweisende Oberfläche, die sich leicht mit Wasser und Seife reinigen lässt und dadurch den Komfort und die Sicherheit für den Anwender erhöht.
  • Vorgeformte Lamellen ermöglichen einfaches Einführen
  • Weiches Material sorgt für Komfort auch bei längerem Einsatz
  • Einzigartiges Design: Kombination aus geraden und gebogenen Lamellen sorgen für geringe Leckagen und höheren Tragekomfort
  • Reduzierter Durchmesser der Stiele sorgen für ein ideales Tragegefühl
  • Flexible Tragemöglichkeiten durch abnehmbare Kordel
  • Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
Ideal für den Gebrauch in schmutzigen Arbeitsumgebungen.
SNR: 27 dB
Standards: EN 352-2
Bitte beachten *Einheitsgröße