VWR®, Überschuhe, CPE
Lieferant: VWR Collection
113-1491EA 169 EUR
113-1491 113-1492
VWR®, Überschuhe, CPE
Einweg-Kleidung
Einfache Überschuhe aus chloriertem Polyethylen niedriger Dichte, das zum Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser ausgelegt ist.
  • CPE ist wasserdicht und bietet gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wirtschaftlich und fusselfrei
Ideal für die Verwendung im Labor.
* Einheitsgröße