Einweg-Gehörschutzstöpsel, uvex com4-fit
Lieferant: UVEX
2112.004 2112.012
UVEX2112.004EA 69.6 EUR
UVEX2112.004 UVEX2112.012
Einweg-Gehörschutzstöpsel, uvex com4-fit
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Aufgrund ihres kompakten Designs eignen sich die com4-fit Gehörschutzstöpsel ideal für Träger mit engen Gehörgängen.
  • Ergonomische Form passt sich an die natürliche Form des Gehörgangs an
  • Vereint optimalen Komfort mit dem höchsten Grad an Schutz
  • X-grip Technologie sorgt für einen reduzierten Anpressdruck und bietet somit auch bei längerem Tragen einen höheren Komfort.
  • Einfaches Einsetzen und Herausnehmen
  • Für kleine bis mittelgroße Gehörgänge
  • Signalfarbe für einfache optische Erkennung
SNR: 33 dB
Standards: EN 352-2:2002