Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Lieferant: Lamaplast
215-0910EA 3.4 EUR
215-0910 215-1364 215-0912 215-0911 215-0914 215-0913
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 70 °C
  • Leakproof
  • Graduated
  • Suitable for food contact