Anschlussschrauben mit Dichtkegel, BOLA
Lieferant: Bohlender
F830-10 F833-10 F837-10 F836-10 F834-10
BOHLF830-10EA 10.5 EUR
BOHLF830-10 BOHLF833-10 BOHLF837-10 BOHLF836-10 BOHLF834-10
Anschlussschrauben mit Dichtkegel, BOLA
Befestigungsmaterial Schrauben
PEEK, beige.
  • Temperaturbeständigkeit: von −50 bis +250 °C
  • Sehr gut Chemikalienbeständigkeit
  • Druck: 450 bar
  • FDA-konform
Anschlussschraube mit Dichtkegel aus PEEK, passend für Innengewinde UNF 10-32G.