1,3-Dioxan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Dioxan, 1,3-Dioxacyclohexan
H54107.06
H54107.14
H54107.06EA
60.8
EUR
H54107.06
H54107.14
1,3-Dioxan ≥98%
1,3-Dioxan
Formel:
C₄H₈O₂ Molecular Weight: 88,11 g/mol Siedepunkt: 105…106 °C Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,032 Flammpunkt: 5 °C (41 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006566 CAS-Nummer: 505-22-6 EINECS: 208-005-1 UN: 1165 ADR: 3,II |