Tetrahydropyran zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Oxacyclohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 96.6 EUR
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahydropyran zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44,2 °C
Dichte: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006585
CAS-Nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)