3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2378-25G BB-2378-100G BB-2378-5G
COBBBB-2378-25GEA 0 EUR
COBBBB-2378-25G COBBBB-2378-100G COBBBB-2378-5G
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
MDL: MFCD00151854
CAS-Nummer: 1423-26-3