Kaliumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 311 EUR
1B1106-1KG 1B1106-500G
Kaliumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molecular Weight: 174.26 g/mol
Siedepunkt: 1698
Schmelzpunkt: 1069
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,01%
Chloride ≤ 0,001%
Schwermetalle ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,0005%
Magnesium ≤ 0,005%
Stickstoff-Bestandteile ≤ 0,0005%
pH (5%, Wasser)@25°C 5,5 - 8,5
Purity ≥ 99%
Sodium ≤ 0,02%