(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,4-Dichlorophenylacetic acid
SB01855.1
SB01855.10
SB01855.50
MAYBSB01855.1EA
0
EUR
MAYBSB01855.1
MAYBSB01855.10
MAYBSB01855.50
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Molecular Weight: 205.04 g/mol Siedepunkt: 314 Schmelzpunkt: 91…92 °C |
MDL:
MFCD00004333 CAS-Nummer: 5807-30-7 EINECS: 227-368-7 |