(3,5-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluorophenylacetic acid
SB01687.1 SB01687EA
MAYBSB01687.1EA 0 EUR
MAYBSB01687.1 MAYBSB01687EA
(3,5-Difluorphenyl)essigsäure
(3,5-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MDL: MFCD00010316
CAS-Nummer: 105184-38-1