(4-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
TL00410.1 TL00410.10 TL00410.50
MAYBTL00410.1EA 0 EUR
MAYBTL00410.1 MAYBTL00410.10 MAYBTL00410.50
(4-Bromphenyl)essigsäure
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7