L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
60413-1KG-F
60413-250G-F
SIAL60413-1KG-FEA
251
EUR
SIAL60413-1KG-F
SIAL60413-250G-F
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Molecular Weight: 282,22 g/mol Schmelzpunkt: 70…80 °C Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 13,07755 |