Terephthalsäure zur Synthese

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: 1,4-Benzoldicarbonsäure

19913.2600 19913.3600
KRAF19913.2600EA 64.9 EUR
KRAF19913.2600 KRAF19913.3600
Terephthalsäure zur Synthese
Terephthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,13 g/mol
Siedepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002558
CAS-Nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR