Diisopropylether stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO390660010EA 44.7 EUR
ACRO390660010 ACRO390660025
Diisopropylether stabilisiert zur Analyse
Diisopropylether
Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 68 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –85,5 °C
Dichte: 0,72 g/cm³
Flammpunkt: –29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤25 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Non-volatile matter ≤0.005 %
Acidity ≤0.0004 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)