3-Brom-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55436.03
H55436.06
H55436.03EA
39.5
EUR
H55436.03
H55436.06
3-Brom-o-toluylsäure ≥97%
3-Brom-o-toluylsäure
Purity: 97%
CAS No.: 76006-33-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00270097
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00270097 CAS-Nummer: 76006-33-2 |