4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2673-5G
BB-2673-25G
BB-2673-100G
COBBBB-2673-5GEA
0
EUR
COBBBB-2673-5G
COBBBB-2673-25G
COBBBB-2673-100G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₂ |
MDL:
MFCD00151855 CAS-Nummer: 128796-39-4 |