7-Indolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Indole-7-carboxylic acid
H54931.03
H54931.06
H54931.14
H54931.03EA
39.5
EUR
H54931.03
H54931.06
H54931.14
7-Indolcarbonsäure ≥97%
7-Indolcarbonsäure
Purity: 97%
CAS No.: 1670-83-3
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.05
MDL No.: MFCD00210442
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210442 CAS-Nummer: 1670-83-3 EINECS: 216-801-5 |