Chinuclidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Azabicyclo[2.2.2]octan
H54498.MD H54498.03 H54498.06
H54498.MDEA 67.5 EUR
H54498.MD H54498.03 H54498.06
Chinuclidin ≥97%
Chinuclidin
Formel: C₇H₁₃N
Molecular Weight: 111.19 g/mol
Siedepunkt: 150
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006690
CAS-Nummer: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,8081