ω-Brom-2-fluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-2'-fluoracetophenon, 2-Brom-1-(2-fluorphenyl)ethan-1-on, α-Brom-2-fluoracetophenon, 2-Fluorphenacylbromid, Brommethyl-o-fluorphenylketon
H34179.03
H34179.09
H34179.03EA
33.2
EUR
H34179.03
H34179.09
ω-Brom-2-fluoracetophenon ≥98%
ω-Brom-2-fluoracetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 655-15-2
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00278796
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217.04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00278796 CAS-Nummer: 655-15-2 UN: 3261 ADR: 8 III |