2-Brom-9-fluorenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H55962.MEEA 0 EUR
H55962.ME H55962.03 H55962.14 H55962.MC H55962.06
2-Brom-9-fluorenon 96%
2-Brom-9-fluorenon
Formel: C₁₃H₇BrO
Molecular Weight: 259,1 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010789
CAS-Nummer: 3096-56-8