2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 63.3 EUR
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin ≥98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1.39
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023197
CAS-Nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR