2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Dihydroxy(2-(trifluormethyl)phenyl)boran, 2-(Trifluormethyl)benzolboronsäure, (2-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure
BB-2625-5G BB-2625-25G
COBBBB-2625-5GEA 0 EUR
COBBBB-2625-5G COBBBB-2625-25G
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
MDL: MFCD00236059
CAS-Nummer: 1423-27-4