2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-(Trifluormethoxy)phenyl)metaborsäure, 2-(Trifluormethoxy)benzolboronsäure, Dihydroxy(2-(trifluormethoxy)phenyl)boran
BB-2650-1G BB-2650-5G BB-2650-25G BB-2650-100G
COBBBB-2650-1GEA 25.5 EUR
COBBBB-2650-1G COBBBB-2650-5G COBBBB-2650-25G COBBBB-2650-100G
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Molecular Weight: 205.93 g/mol
MDL: MFCD01320763
CAS-Nummer: 175676-65-0