Guanidiniumchlorid ≥98%, technische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Carbamidin Hydrochlorid, Guanidin-Chlorid, Guanidinhydrochlorid, Aminomethanamidin Hydrochlorid, Aminomethansäureamidiniumchlorid
0118-1KGEA 198 EUR
0118-1KG 0118-500G 0118-5KG
Guanidiniumchlorid ≥98%, technische Qualität
Guanidiniumchlorid
Suited for purification of nucleic acids or polypeptides from cell sources and inhibition of both RNase and protease activity.
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95.53 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium Chlorid ≤ 0,5 %
Asche ≤ 0,4 %
Feuchtigkeit (KF) ≤ 0,3 %
Reinheit ≥ 98 %