Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in 5%iger Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88088.AE 88088.AP
88088.AEEA 46.4 EUR
88088.AE 88088.AP
Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in 5%iger Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Praseodym-Standards
Molecular Formula: Pr₆O₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Standards: Rückführbar auf NIST