Wolfram-Standardlösung, 100000 mg/L W in Wasser (aus (NH4)2WO4) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
42249.AD 42249.AE 42249.AP
42249.ADEA 132 EUR
42249.AD 42249.AE 42249.AP
Wolfram-Standardlösung, 100000 mg/L W in Wasser (aus (NH4)2WO4) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Wolfram-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Standards: Rückführbar auf NIST