Yttrium-Standardlösung, 10000 µmg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14422.AD 14422.AE 14422.AP
14422.ADEA 91 EUR
14422.AD 14422.AE 14422.AP
Yttrium-Standardlösung, 10000 µmg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Yttrium-Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Standards: Rückführbar auf NIST