PIPES freie Säure ≥98%, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure)Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure)Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure

0488-100GEA 199 EUR
0488-100G 0488-500G 0488-5KG
PIPES freie Säure ≥98%, hochrein
PIPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Molecular Weight: 302,37 g/mol
Siedepunkt: 499 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006159
CAS-Nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/53/18551953.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Abs.@260nm (1%, 1N NaOH) ≤ 0,05
DNasen Keine
Schwermetalle (als Pb) < 5 ppm
pKa 6,7 - 6,9
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit > 98 %
Glührückstand < 0,3 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (1%; 1N NaOH) none detected

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR