Ferrocen, hochrein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 34.2 EUR
B25007.18 B25007.30
Ferrocen, hochrein
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172…175 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070