Triphenylphosphinoxid
Lieferant: Cayman Chemical
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 22 EUR
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Triphenylphosphinoxid
Triphenylphosphine oxide
Formel: C₁₈H₁₅OP
Molecular Weight: 278.29 g/mol
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180
MDL: MFCD00002080
CAS-Nummer: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable