Atrazin
Lieferant: DIANOVA
Achtung
Synonyme: 6-Chlor-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, 2-Chlor-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin
HYB225-01-02 HYB225-01-1
DIANHYB225-01-02EA 0 EUR
DIANHYB225-01-02 DIANHYB225-01-1
Atrazin
Atrazin
Formel: C₈H₁₄ClN₅
Molecular Weight: 215.69 g/mol
Siedepunkt: 369
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041810
CAS-Nummer: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00902