Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 20%iger Salzsäure (aus Pt) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13827.AD
13827.AE
13827.AP
13827.ADEA
105
EUR
13827.AD
13827.AE
13827.AP
Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 20%iger Salzsäure (aus Pt) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Platin-Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Standards: Rückführbar auf NIST