Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH4)2SiF6) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38717.AD 38717.AE 38717.AP
38717.ADEA 74.8 EUR
38717.AD 38717.AE 38717.AP
Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH4)2SiF6) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Standards: Rückführbar auf NIST