Zinn-Standardlösung, 1000 mg/L Sn in 20%iger Salzsäure (aus Sn) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13863.AD
13863.AE
13863.AP
13863.ADEA
70.3
EUR
13863.AD
13863.AE
13863.AP
Zinn-Standardlösung, 1000 mg/L Sn in 20%iger Salzsäure (aus Sn) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Zinn-Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Standards: Rückführbar auf NIST