Zinn-Standardlösung, 1000 mg/L Sn in 20%iger Salzsäure (aus Sn) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
88112.AE 88112.AP
88112.AEEA 48 EUR
88112.AE 88112.AP
Zinn-Standardlösung, 1000 mg/L Sn in 20%iger Salzsäure (aus Sn) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Standards: Rückführbar auf NIST