Adipoyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Adipoylchlorid, 1,6-Hexandisäuredichlorid, Adipinsäuredichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43951.0050 8.43951.0250
8.43951.0050EA 67.9 EUR
8.43951.0050 8.43951.0250
Adipoyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Adipoyldichlorid
Formel: C₆H₈Cl₂O₂
Molecular Weight: 183,03 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (15 hPa)
Dichte: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C
MDL: MFCD00000759
CAS-Nummer: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density 1.259 g/cm3 (25 °C)