3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Cyan-3-fluorpyridin, 3-Fluor-2-pyridincarbonsäurenitril
OS-7581-5G
OS-7581-25G
OS-7581-1G
COBBOS-7581-5GEA
63
EUR
COBBOS-7581-5G
COBBOS-7581-25G
COBBOS-7581-1G
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ Molecular Weight: 122,1 g/mol |
MDL:
MFCD06797501 CAS-Nummer: 97509-75-6 |