Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13855.AP
13855.AE
13855.AD
13855.APEA
200
EUR
13855.AP
13855.AE
13855.AD
Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Yttrium-Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Standards: Rückführbar auf NIST