Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88117.AP 88117.AE
88117.APEA 101 EUR
88117.AP 88117.AE
Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Yttrium-Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011468