2-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-(brommethyl)phenyl)boran, 2-(Brommethyl)benzolboronsäure
BB-2467-5G
BB-2467-25G
BB-2467-1G
COBBBB-2467-5GEA
0
EUR
COBBBB-2467-5G
COBBBB-2467-25G
COBBBB-2467-1G
2-(Brommethyl)phenylboronsäure
2-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ |
MDL:
MFCD01318941 CAS-Nummer: 91983-14-1 |