4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2442-5G
BB-2442-1G
COBBBB-2442-5GEA
0
EUR
COBBBB-2442-5G
COBBBB-2442-1G
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ |
MDL:
MFCD01318113 CAS-Nummer: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |