Laborglasreiniger deconex® 15 NF
Lieferant: Borer Chemie
514500.00-F10W 514500.00-K05W 514500.00-K10W
DECO514500.00-F10WEA 26.4 EUR
DECO514500.00-F10W DECO514500.00-K05W DECO514500.00-K10W
Laborglasreiniger deconex® 15 NF
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat zur manuellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien. Eignet sich speziell für die Vorreinigung vor der maschinellen Reinigung - auch ohne Zwischenspülen.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Gebrauchslösung mehrfach verwendbar
  • Erleichtert die vollständige Abslöung hartnäckiger Verschmutzungen in der maschinellen Reinigung
  • Verschleppungen verursachen keine Schaumbildung
  • Phosphatfrei, für phosphatkritische Anwendungen einsetzbar
  • EDTA-, NTA- und chlorfrei, umweltfreundlich
Für Tauchbäder, Pipettenspüler und Ultraschallgeräte geeignet