Laborglasreiniger deconex® 22 HPF-x
Lieferant: Borer Chemie
516900.00-KK5W 516900.00-K10W 516900.00-K25W
DECO516900.00-KK5WEA 94.1 EUR
DECO516900.00-KK5W DECO516900.00-K10W DECO516900.00-K25W
Laborglasreiniger deconex® 22 HPF-x
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, hochalkalisches Reinigungskonzentrat zur maschinellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen, wirkt effektiv gegen hartnäckige Rückstände
  • Speziell geeignet für eine wirksame Reinigung von Tierkäfigen
  • Phosphat- und tensidfrei, kein Eintrag von Phosphaten und Tensiden ins Abwasser
  • EDTA-, NTA- und chlorfrei, umweltfreundlich
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen